Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Gram Iodine
Codice prodotto. p-4525092
Click to view available options
Quantità:
Ciascuno
Dimensione della confezione:
250mL
Codice prodotto. 11933972
Marca: Thermo Scientific™ R40056
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Remel Gram Iodine is a mordant used in Gram stain procedures.
Thermo Scientific™ Remel Gram Iodine is a mordant used in Gram stain procedures.
  • For qualitative procedures to differentiate gram-positive from gram-negative microorganisms
  • Selected Gram stains are CE marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo 250 ml/bottiglia
Quantità Ciascuno
Certificazione/Conformità Marchio CE
Volume (sistema metrico) 250 mL