Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ MacConkey Agar
The Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar is used for selective and differential isolation of gram-negative bacilli on the basis of lactose fermentation.
Marca:  Thermo Scientific™ R453802
Codice prodotto. 12647619
  • 194.00€ / 500g
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel MacConkey Agar is used for selective and differential isolation of gram-negative bacilli on the basis of lactose fermentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Industrial Reference: BAM, COMPF, SMWW, USP.
Powder
500 g
MacConkey Agar
Agar