Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Tryptic Soy Broth
The Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) is a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms.
210.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formato | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Formato | Tipo di imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17719448
|
Thermo Scientific™
R112745 |
10 x 100 mL | BB Septum - 100mL | 10/Pk. |
210.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 04-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ Remel Tryptic Soy Broth (TSB) is a general purpose enrichment broth for cultivation and isolation of microorganisms.
- Part numbers beginning with R11 are for sterility testing according to USP (United States Pharmacopeia) and for use as general purpose enrichment broth
Specifica
Tryptic Soy Broth | |
Microbiology Media |
REF numbers beginning with R11 are not intended for IVD use.