Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Violet Red Bile Glucose Agar (Dehydrated)
Remel Violet Red Bile Glucose Agar (Dehydrated) is used for selective and differential isolation of Enterobacteriaceae
Marca:  Thermo Scientific™ R455302
Codice prodotto. 13426636
  • 323.00€ / 500g
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Remel Violet Red Bile Glucose Agar (Dehydrated) is used for selective and differential isolation of Enterobacteriaceae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Industrial Reference: USP.
Powder
500 g
Violet Red Bile Glucose Agar
Agar
Not intended for IVD use.