Learn More
Gilson™ REPET-TIPS™ Repeater Pipette Tips
Specifically made for the Gilson™ REPETMAN™ positive-displacement electronic pipette, REPET-TIPS™ cover a range of volumes and are recognized by the REPETMAN™ operating system when placed on the pipette.
272.00€
Specifica
Filtrato | Non-Filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Clear |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Modello | REPET-TIP™ |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Graduazioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15344785
|
Gilson™
F164528 |
1 mL | 20 μL |
272.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15354785
|
Gilson™
F164558 |
10 mL | 200 μL |
272.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Tip-size encoding system of the REPETMAN™ automatically identifies the REPET-TIP™ attached and displays the appropriate volume on the LCD screen
- Made of polypropylene
- Features volume appropriate graduations for precise measurement
Specifica
Non-Filtered | |
Clear | |
REPET-TIP™ | |
66 mm | |
Yes | |
Hinged Rack | |
Repeater Pipette Tips | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
2.5 in | |
ISO 9001, ISO 17025, ISO 8655 | |
Pipetting | |
100 Tips | |
Clear | |
Gilson Repetman | |
REPET-TipS |