Learn More
Gilson™ Puntali non sterili per pipette Repetman™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12679601 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.5 mL
1.25 mL
2.5 ml
5 ml
12.5 ml
25 mL
50 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 12679601
Marca: Gilson™ F164530
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured from polypropylene. Gilson™ Repetman™ Non-sterile Pipet Tips are accurate and precise for viscous, dense, volatile or hot liquids.
  • Positive displacement pipettors, with automatic tip size identification of Gilson™ Repet-Tips to make the pipetting easier and faster
  • Allows continuous volume adjustment from 1μL to 50mL
  • Fully adapted and intuitive operations with three operation modes: pipetting, dispensing and automated dispensing
  • Easy to use with true pipetting rate detection and automated adjustment of dispensing rhythm
  • Easily charge the battery with automatic charging stand
  • Compatible with most standard syringe tips with its open system
  • High precision motorised drive and lightweight design virtually eliminate the risk of Repetitive Strain Injuries (RSI) Repetman™ is ideally suited for routine applications in the clinical, biological, chemical, food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and forensics fields with total reliability and performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 1.25 mL
Sterilità Non sterile
Precisione 10% ±0.6, 50% ±0.3, 100% ±0.15CV
Accuracy 10% ±0.9%, 50% ±0.6%, 100% ±0.6%
Certificazione/Conformità CE, IVD
Da utilizzare con (apparecchiatura) Gilson Repetman
Product Line Repetman
Materiale Polipropilene