Learn More
Gilson™ Repetman™ Sterile Pipet Tips
Easy to use, fully adapted and intuitive operations with three operation modes.
89.05€ - 330.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | CE, IVD |
---|---|
Product Line | Repetman |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12629611
|
Gilson™
F164515 |
0.1 ml | N/A | ||||||
12639611
|
Gilson™
F164525 |
0.5 ml |
291.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12649611
|
Gilson™
F164535 |
1.25 ml |
291.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12659611
|
Gilson™
F164545 |
2.5 ml |
290.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12679611
|
Gilson™
F164565 |
12.5 ml | N/A | ||||||
12689611
|
Gilson™
F164575 |
25 ml |
89.95€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12699611
|
Gilson™
F164585 |
50 ml |
89.05€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12669611
|
Gilson™
F164555 |
5 ml |
291.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Positive displacement pipettors, with automatic tip size identification of Gilson™ Repet-Tips
to make the pipetting easier and faster - Allows continuous volume adjustment from 1μL to 50mL
- Fully adapted and intuitive operations with three operation modes: pipetting, dispensing and automated dispensing
- Easy to use with true pipetting rate detection and automated adjustment of dispensing rhythm
- Easily charge the battery with automatic charging stand
- Compatible with most standard syringe tips with its open system
- High precision motorised drive and lightweight design virtually eliminate the risk of Repetitive Strain Injuries (RSI) Repetman™ is ideally suited for routine applications in the clinical, biological, chemical, food and beverage, pharmaceutical, cosmetics and forensics fields with total reliability and performance.
Specifica
CE, IVD | |
Repetman | |
Polipropilene |