Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flacone di ricambio per aspiratori da vuoto 1.9 L
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.9 l
Specifica
Specifica
Capacità | 0.5 gal (1.9 litri) |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone per aspiratore vuoto 12992550 |
Capacità (sistema metrico) | 1.9 l |
Capacità (sistema imperiale) | 0.5 galloni |
Colore | Blu |
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | 1 |
Quantità | 1 |
Autoclavabile | Sì |