Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Flacone di ricambio per aspiratori da vuoto 3.8 L
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3.8 l
Specifica
Specifica
Capacità | 1.0 gal (3.8 litri) |
Capacità (sistema metrico) | 3.8 l |
Capacità (sistema imperiale) | 1.0 galloni |
Colore | Blu |
Materiale | Polipropilene |
N. per confezione | 1 |
Quantità | 1 |
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flacone per aspiratore vuoto 15219677 |