Learn More
Grant Instruments™ Replacement Base Tray for Unstirred Water Baths
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Sub Aqua Pro 12L
Sub Aqua Pro 18/26L
Sub Aqua Pro 2L
Sub Aqua Pro2S, 5L JB Nova/Academy
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Bath
- Choose a rack that fits 2, 5, 12, or 26L tank size
- Racks are supplied as standard with purchase of a Sub Aqua Pro Unstirred water Bath
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sub Aqua Pro 2L |
| Tipo | Base Tray |
| Materiale | Polycarbonate |