Learn More
Fisherbrand™ Replacement Filters for PCR Workstation
Prefilters for use with PCR workstations.
26.50€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 16.5 in. |
---|---|
Profondità (sistema imperiale) | 1 in. |
Profondità (sistema metrico) | 2.54 cm |
Lunghezza (sistema metrico) | 41.91 cm |
Product Type | Filter |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15145095
|
Fisherbrand™
|
16.5 in. | PCR Workstation (24 in.) |
26.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Replacement disposable prefilters made of corrugated paper trap large particles to extend HEPA filter life
- Recommend replacing the prefilter every three months
- For use with 2 ft. and 3 ft. PCR Enclosures
Specifica
16.5 in. | |
2.54 cm | |
Filter |
1 in. | |
41.91 cm | |
Corrugated Paper |