Learn More
Labconco™ Glass Manifold
Make exhaustion of fumes from Kjeldahl digestions more convenient by adding a Labconco Glass Manifold to your system.
Marca:  Labconco™ 6001100
Codice prodotto. 15822997
  • 400.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Six-port glass manifold exhausts fumes from Kjeldahl digestions
  • Serrated connector for water aspirator
Specifica
Specifica
Manifold
Glass