Learn More
Thermo Scientific™ Coperchi rotore per microcentrifuga di ricambio
Combine these replacement microcentrifuge rotor lids with the microcentrifuge rotor.
Marca: Thermo Scientific™ 75003410
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07560kg
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ Replacement Microcentrifuge Rotor Lids with the microcentrifuge rotor.
Coperchio di biocontenimento ClickSeal™:
- per l'uso con rotore da 24 × 1,5/2,0 ml (75003424), rotore PCR 4 × 8 (75003440)
- L'esclusivo design 'scatta' quando la chiusura è ermetica, garantendo il contenimento sicuro dei campioni e accelerandone il prelievo grazie all'apertura a scatto
- Con il coperchio del rotore PPSU, è possibile visualizzare il contenuto del rotore per maggiore sicurezza e praticità
Coperchio a vite:
- per l'uso con rotore da 36 × 0,5 ml (75003436), rotore Dual Row da 18 × 2,0/0,5 ml (75003418), rotore PCR 8 × 8 (75003489)
Informazioni per l'ordine:
In vendita singolarmente.
Specifica
Rotor Lid | |
24 x 1.5/2 mL Rotor (75003424), PCR 4 x 8 Rotor | |
Coperchio di biocontenimento ClickSeal™ |