Learn More
Trajan™ Replacement Needle for 5 and 10mL Syringes
MAde of Stainless steel
49.50€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno | 0.028 in. |
---|---|
Diametro (sistema metrico) esterno | 0.63 mm |
Product Type | Replacement Needle |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) interno | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11952595
|
Trajan™
0315233 |
0.014 in. | 22 G | 2 in. |
49.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
11911144
|
Trajan™
031516 |
0.012 in. | 23 G | 1.9 in. |
49.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
For removable-needle syringes or additional replacements, contact your Fisher Scientific Customer Service Representative.
Specifica
0.028 in. | |
0.63 mm | |
Replacement Needle |