Learn More
SGE™ Replacement Needles for 1 - 2.5mL Syringes
Stainless steel
46.60€ - 75.00€
Specifica
Materiale | Stainless Steel |
---|---|
Product Type | Replacement Needle |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Syringe (1 to 2.5μL) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) esterno | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema imperiale) esterno | Calibro dell'ago | Lunghezza (sistema imperiale) ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15268603
|
SGE™
039038 |
0.02 in. | 23 G | 7 in. |
46.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12726317
|
SGE™
039160 |
0.02 in. | 23 G | 4.52 in. |
75.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12917616
|
SGE™
039260 |
0.01 in. | 25 G | 2 in. |
50.50€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15278603
|
SGE™
039060 |
0.02 in. | 23 G | 4.52 in. |
75.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15208613
|
SGE™
039120 |
0.02 in. | 23 G | 2 in. |
69.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12706317
|
SGE™
039130 |
0.02 in. | 23 G | 2.7 in. |
75.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15298603
|
SGE™
039116 |
0.02 in. | 23 G | 2 in. |
46.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12716317
|
SGE™
039138 |
0.02 in. | 23 G | 7 in. |
46.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- 0.63mm OD, 0.32mm ID
- 23 gauge
Specifica
Stainless Steel | |
Replacement Needle | |
Syringe (1 to 2.5μL) |