Learn More
Merck Replacement Parts for Stirred Cells
Codice prodotto. p-4376295 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Amicon 8003 Series Stirred Cell
Amicon 8200 Series Stirred Cell
Dimensione della confezione:
1 set
Pezzo
Codice prodotto. 11700403
Marca: Merck 8003SCPKIT
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Suitable for use with Amicon™ stirred cell apparatus
  • Small Replacement Parts for 8000 Series Stirred Cells include 2 O-rings (Mfr. Nos. 2122S, 2118S, 2015S), tubing (Mfr. No. 4500202), tubing fitting assembly (Mfr. No. 15025AM, and membrane holder (Mfr. No. 2214801)
  • Large Replacement Parts for Stirred Cells include one each: cap assembly, stirrer assembly and base
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Amicon 8003 Series Stirred Cell
Include Cap assembly (1524901), stirrer assembly (15247) and base (210000)
Tipo Replacement Part