Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Replacement Plungers for CTC MEPS Syringes
Replacement plungers for use with CTC and Thermo MEPS syringes.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0318301
Codice prodotto. 15218553
  • 49.95€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Removable needle
  • With GT plunger
Specifica
Specifica
Replacement plunger
60 mm
250 μL
CTC and Thermo MEPS Syringes