Learn More
Grant Instruments™ Coperchi di ricambio trasparenti in policarbonato, coperchio a tetto
Codice prodotto. 11406427
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per serbatoi da 12 l
Per serbatoi da 2 l
Per serbatoi da 26 l
Per serbatoi da 5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11406427
Marca: Grant Instruments™ AQL26
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • Polycarbonate construction
  • Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Gabled
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per serbatoi da 26 l
Materiale Polycarbonate