Learn More
Grant Instruments™ Coperchi di ricambio trasparenti in policarbonato, coperchio a tetto
Codice prodotto. 11476417
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Per serbatoi da 12 l
Per serbatoi da 2 l
Per serbatoi da 26 l
Per serbatoi da 5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11476417
Marca: Grant Instruments™ AQL2
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Directs condensation away from immersed vessels, avoids contamination, reduces evaporation and saves energy.
  • Polycarbonate construction
  • Clear, gabled lid allows condensation buildup to drip away from immersed vessels.
  • For use with Sub Aqua Pro Series Unstirred Water Baths
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Gabled
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per serbatoi da 2 l
Materiale Polycarbonate