Learn More
Fisherbrand™ Puntali di ricambio per disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Codice prodotto. p-4881498 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
1.27 cm
1.9 cm
2.54 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12971171
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Requires
Cat. No. FB4210
Puntale di ricambio per sonde con punta sostituibile
  • Da utilizzare con disintegratore a ultrasuoni modello 505 e 705
Order Info
For replacement probes, see FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifica
Product Type Puntale di ricambio
Intervallo volume (sistema metrico) 100 mL to 1 L
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema imperiale) punta 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Diametro (sistema metrico) punta 25 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 in. probe for Models Q500 and Q700 sonic dismembrators (FB4210)
Quantità confezione 1 Ea.