Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Codice prodotto. 17900740
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 1.9 in.
12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
6.10 mm (W) x 4.88 m (L)
8.08 mm (W) x 4.88 m (L)
9.53 mm (W) x 6.10 m (L)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 220
pezzi 240
Codice prodotto. 17900740
Marca: Brady™ 170789
Con le etichette in tessuto di vinile della serie B-498 CleanLift™ è possibile posizionare, rimuovere e riposizionare facilmente le etichette su qualsiasi superficie pulita e asciutta. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady di alta qualità.
  • Versatili: ideali per la marcatura di fili, cavi, morsettiere, placche a muro
  • Durevoli: realizzate in robusto tessuto di vinile rivestito per resistere a temperature estreme
  • Riposizionabili: realizzate con un forte adesivo a base di gomma che può essere rimosso e riposizionato in totale sicurezza su qualsiasi superficie pulita e asciutta
  • Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, RoHS Compliant secondo 2005/618/CE MCV
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo di adesivo Repositionable Rubber
Colore White
Finitura Semi-gloss
Formato Die-cut
Materiale Vinyl
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantità 120
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +176°F
Temperature Range (Metric) -40°C to 80°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0073 in
Spessore (sistema metrico) 0.185 mm
Dimensions (LxW) 25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 25.40 mm
Altezza (sistema imperiale) 1.5 in
Altezza (sistema metrico) 38.10 mm
Alternate Part Number M4-91-498