Learn More
Brady™ Etichette in tessuto di vinile multiuso riposizionabili
Click to view available options
Dimensions (LxW):
1 x 1.9 in.
12.70 mm (W) x 12.70 mm (H)
19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H)
25.40 mm (W) x 19.05 mm (H)
25.40 mm (W) x 25.40 mm (H)
25.40 mm (W) x 31.75 mm (H)
25.40 mm (W) x 38.10 mm (H)
6.10 mm (W) x 4.88 m (L)
8.08 mm (W) x 4.88 m (L)
9.53 mm (W) x 6.10 m (L)
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formato:
Continuous
Die-cut
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 120
pezzi 160
pezzi 180
pezzi 220
pezzi 240
Descrizione
- Versatili: ideali per la marcatura di fili, cavi, morsettiere, placche a muro
- Durevoli: realizzate in robusto tessuto di vinile rivestito per resistere a temperature estreme
- Riposizionabili: realizzate con un forte adesivo a base di gomma che può essere rimosso e riposizionato in totale sicurezza su qualsiasi superficie pulita e asciutta
- Certificazioni: UL Recognised secondo UL969, RoHS Compliant secondo 2005/618/CE MCV
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | UL Recognised Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Tipo di adesivo | Repositionable Rubber |
| Colore | White |
| Finitura | Semi-gloss |
| Formato | Continuous |
| Materiale | Vinyl |
| Product Type | Etichette |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Asset tracking;Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Data and telecommunications labelling;Electrical labelling;General identification;Wire and cable labelling |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Vedi altri risultati |