Learn More
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits
This quantitative PCR (qPCR)-based kit, part of the resDNASEQ™ E. coli Residual DNA Quantitation System, enables highly sensitive quantitation of host cell DNA from E. coli expression systems, typically in less than 4 hours.
3535.00€ - 4285.00€
Specifica
Metodo di rilevamento Primer-probe
Formato Kit
PCR Method qPCR
Host Cell E.coli
Label or Dye FAM
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
30067392
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4458435
Assay Kit only
3535.00€
100 reazioni
30000687
Vedere i documenti
Applied Biosystems™
4460366
Assay Kit and Sample Preparation
4285.00€
100 reazioni
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Primer-probe
qPCR
FAM
100 reactions
Kit
E.coli
resDNASEQ™
100 Reactions
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Quantitative E. coli DNA Kits