Learn More
Eppendorf Pipette a volume variabile regolabile Research plus™ monocanale
Queste pipette ultraleggere completamente autoclavabili sono adatte per liquidi specifici o altre condizioni esterne. Le pipette a volume variabile regolabile Eppendorf Research plus™ sono dotate di un cono a molla, di un'opzione di regolazione secondaria e di un display del volume migliorato.
Marca: Eppendorf 3123000080
304.95 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- La regolazione del volume consente di raggiungere il volume desiderato con poche rapide rotazioni
- Il pulsante di controllo e gli eiettori sono situati in posizione ergonomica
- Display per il volume a 4 cifre con visualizzazione ingrandita
- Display della calibrazione e apertura di regolazione per liquidi e volumi specifici
- Grazie alla rinomata caratteristica PhysioCare Concept™ riduce la tensione di mano e braccio durante il pipettaggio, mantiene l'equilibrio e richiede uno sforzo minimo all'operatore
- Il blocco rapido rende particolarmente facile la rimozione e la manutenzione delle parti inferiori (non disponibile per le pipette da 5 e da 10 ml)
- Il cono a molla consente la massima aderenza al puntale (non disponibile per le pipette da 5 e 10 ml)
- Autoclavabile senza necessità di disassemblaggio
Applicazioni
- Liquidi per pipettaggio
- Miscelazione di liquidi
- Riempimento di piastre, gel e recipienti di reazione
- Estrazione in fase e rimozione di surnatanti
Specifica
±3%, ±0.8%, ±0.6% | |
Sì | |
10 mL Pipette Tip | |
Research Plus | |
1 to 10 mL | |
Ergonomico | |
epT.I.P.S.™ Sample Bag with 10 Pipette Tips |
Puntale per pipetta da 10 ml | |
Turchese | |
1 | |
Pipette monocanale a volume regolabile | |
Digitale | |
Puntale per pipetta da 10 ml | |
0.01 ml |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Precision at Your Fingertips
Master liquid handling with ease.Codice sconto: 24122Scade: 2025-04-13
Days
6Hours
14Minutes
54Seconds
31 -
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
23Hours
14Minutes
54Seconds
31