Learn More
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Codice prodotto. 10006264 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Overall Length (Metric):
1 m
2 m
5 m
Diametro (sistema metrico) interno:
0.22 to 0.32 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Materiale:
Deactivated Silica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10006264
Marca: Thermo Scientific™ 260G496P
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Install a retention gap/guard column to your analytical column with a single kit.
Use Thermo Scientific™ Retention Gap Kits to conveniently install a retention gap/guard column to your analytical column. Each kit includes deactivated silica tubing, a miniunion, and five ferrules.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Guard Column (GC)
Tipo Retention Gap Kit
Descrizione Tubing; 0.32 mm ID x 5 m
Da utilizzare con (applicazione) GC
Diametro (sistema imperiale) interno 0.013 in.
Diametro (sistema metrico) interno 0.32 mm
Overall Length (English) 16 ft. 4.9 in.
Overall Length (Metric) 5 m
Materiale Deactivated Silica