Learn More
Motic™ Reticle, Crosshair, 100 div./10mm, 25mm dia.
Click to view available options
Tipo:
Crosshair, Graduated
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Graduated for specimen measurement.
- Crosshair for quadrant division.
- Divisions: 100.
- Reticle line length: 10mm.
- Reticle diameter: 25mm.
Specifica
Specifica
| Tipo | Crosshair, Graduated |
| Descrizione | 100 divisions in 10mm |
| Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Eyepiece, 25mm dia., BA-310, BA-410, SMZ-171 Microscopes |