Learn More
RETSCH Mulini miscelatori MM 400
Codice prodotto. 10573034 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Tensione:
100/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10573034
Marca: RETSCH 20.745.0001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Sviluppato in particolare per la macinazione a secco, a umido e criogenica di piccole quantità di campione. Il vibromulino MM 400 offre grande potenza di macinazione con impatto e frizione, fino a 30 Hz per un massimo di 20 campioni alla volta. Il grado di miscelazione può essere incrementato ulteriormente utilizzando numerose sfere più piccole.
Il vibromulino MM 400 è un'unità da banco compatta e versatile, sviluppata espressamente per la macinazione a secco, a umido e in criogenia di piccole quantità di campioni.
Il vibromulino MM 400 è in grado di miscelare e omogeneizzare polveri e sospensioni in pochi secondi. È indicato inoltre per la disgregazione di cellule biologiche, nonché per l'estrazione di DNA/RNA. Grazie alle elevate prestazioni e alla grande flessibilità, MM 400 è un prodotto che non ha rivali sul mercato.
Vantaggi del prodotto
  • Macinazione, miscelazione e omogeneizzazione in pochi secondi, in modo riproducibile ed efficace
  • Grande potenza di macinazione con impatto e frizione, fino a 30 Hz per un massimo di 20 campioni alla volta
  • 3 diverse modalità di macinazione (a secco, umida o criogenica)
  • Vasi di macinazione con coperchio a vite per macinazione a prova di perdita
  • Possibilità di memorizzare fino a 9 programmi SOP
  • Ampia gamma di accessori, inclusi vasi e sfere di diversi tipi e formati, rack adattatori, materiali per gli strumenti di macinazione e CryoKit
Principio di funzionamento
I vasi di macinazione dell'MM 400 eseguono oscillazioni radiali in posizione orizzontale. L'inerzia delle sfere di macinazione fa sì che arrivino con grande potenza sul materiale del campione, alle estremità arrotondate dei vasi di macinazione, polverizzandolo. Il movimento dei vasi di macinazione combinato con quello delle sfere determina la miscelazione intensiva del campione.
Il grado di miscelazione può essere incrementato ulteriormente utilizzando numerose sfere più piccole. Se si utilizzano numerose sfere piccole (ad esempio biglie di vetro) è possibile disgregare cellule biologiche. Il grande impatto di frizione che avviene tra le sfere garantisce una disgregazione efficace delle cellule.
Applicazioni:
riduzione delle dimensioni, miscelazione, omogeneizzazione, disgregazione cellulare, macinazione criogenica
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1.5, 5, 10, 25, 35, 50 ml
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema imperiale) 18.14 in.
Profondità (sistema metrico) 46.1 cm
Requisiti elettrici 100/240 V 50/60 Hz
Da utilizzare con (applicazione) Per agricoltura, biologia, chimica, plastiche, materiali da costruzione, ingegneria, elettronica, ambiente, riciclo, alimenti, geologia, metallurgia, vetro, ceramica, medicina, farmaceutica, riduzione delle dimensioni, miscelazione, omogenizzazione disgregazione cellulare
Da utilizzare con (apparecchiatura) Vasi di macinazione con tappo a vite 1.5/5/10/25/35/50 ml
Tempo di macinazione Da 30 sec. a 2 min.
Altezza (sistema imperiale) 10.47 in.
Altezza (sistema metrico) 26.5 cm
Hertz 50/60 Hz
Capacità Grinding Jars
Include Mixer Mill, Jar wrenches
Protezione IP IP30
Materiale Hardened Steel, Stainless Steel, Tungsten Carbide, Agate, Zirconium Oxide, PTFE
Quantità confezione 2
Dimensione particelle ≈5 μm
Volume campione (sistema imperiale) 0.06 to 0.67 oz.
Volume campione (sistema metrico) 2 - 20 ml
Tensione 100/240 V
Watt 150 w
Peso (sistema imperiale) 57.32 lb.
Peso (sistema metrico) 26 kg
Larghezza (sistema imperiale) 14.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 37.1 cm