Learn More
RETSCH Test Sieves - 13 Mesh or Less
Stainless steel with wire gauze
Marca:  RETSCH 60.150.002000
Codice prodotto. 10075011
  • 127.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Dimensions: 8 dia. x 2 in.D (20.3 x 5cm)
Compliance
Meet ASTM E11
Specifica
Specifica
2 in.
2 mm
ISO 3310
Stainless Steel
No. 10
8 in.
5.08 cm
Test Sieve
8 in.
10 Mesh
Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc.
Stainless Steel