Learn More
RETSCH Test Sieves - 14 Mesh or Greater
Stainless steel with wire gauze
Marca:  RETSCH 60.150.001000
Codice prodotto. 10330622
  • 127.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
2 in.
1 mm
ASTM E11
Stainless Steel
No. 18
8 in.
5.08 cm
Test Sieve
8 in.
18 Mesh
Ideal for cement clinker, chemicals, coffee, construction materials, fertilizers, fillers, flours, grains, Metals powders, Minerals, nuts, Plastics, sand, seeds, soils, washing powder etc.
Stainless Steel