Learn More
RETSCH ZM 200 Mill Accessories
Push-fit assembly, with wear-resistant coating
3020.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultra Centrifugal mill ZM 200 |
---|---|
Include | Wear-resistant coating |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10237940
|
RETSCH
02.608.0044 |
12-tooth Rotor |
3020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10370201
|
RETSCH
02.608.0043 |
6-tooth Rotor |
3020.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
For use with ZM 200 Mixer Mill. Choose rotor based on properties of sample, required final fineness and subsequent analysis.
- Stainless-steel, push-fit, with wear-resistant coating
- 6-tooth rotor for coarse, bulky, fibrous goods such as feed pellets, hay and straw
- 12-tooth rotor for medium-coarse goods such as wheat, oats, corn, tablets, powder coatings and plastics
Specifica
Ultra Centrifugal mill ZM 200 | |
Wear-resistant coating | |
Stainless Steel |