Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Distance Sieves
Per materiali sensibili alla temperatura
498.00€
Specifica
Product Type Setaccio distanziato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mulino centrifugo ZM200 Ultra
Materiale Acciaio inox
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Stile pori Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione del poro Stile pori Prezzo Quantità e disponibilità  
10852061
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0254
0.12 mm Foro trapezoidale
498.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10564215
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0255
0.20 mm Foro trapezoidale
498.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11904252
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0253
0.08 mm Foro trapezoidale
498.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10509772
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0258
0.75 mm Foro trapezoidale
498.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10052212
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0260
1.50 mm Foro trapezoidale
498.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 01-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10425052
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0257
0.01 in. (0.50 mm) Foro Conidur Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
10061222
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0256
0.25 mm Foro trapezoidale Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11914252
Vedere i documenti Dettagli della promozione
RETSCH
03.647.0261
4.0 mm Round holes Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Specifica
Setaccio distanziato
Mulino centrifugo ZM200 Ultra
Acciaio inox