Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Setacci in acciaio inox per il mulino centrifugo ZM200 Ultra
Marke: RETSCH 03.647.0242
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Setaccio ad anello | |
Stainless Steel | |
Round holes |
Mulino centrifugo ZM200 Ultra | |
5.0 mm |