Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Setacci in acciaio inox per il mulino centrifugo ZM200 Ultra
Marca: RETSCH 03.647.0235
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Especificaciones
Setaccio ad anello | |
Acciaio inox | |
Foro Conidur |
Mulino centrifugo ZM200 Ultra | |
0.01 in. (0.50 mm) |