Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Setacci in acciaio inox per il mulino centrifugo ZM200 Ultra
Marca: RETSCH 03.647.0252
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Ring Sieve with Reinforced Rim | |
Reinforced rim | |
0.07 in. (2.0 mm) |
Mulino centrifugo ZM200 Ultra | |
Acciaio inox | |
Foro Conidur |