Learn More
RETSCH ZM200 Ultra Centrifugal Mill: Ring Sieves
Setacci in acciaio inox per il mulino centrifugo ZM200 Ultra
Marca:  RETSCH 03.647.0265
Codice prodotto. 11954252
  • 795.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Ring Sieve with Reinforced Rim
Wear-resistant Stainless Steel
Foro trapezoidale
Mulino centrifugo ZM200 Ultra
0.75 mm