Learn More
3M™ Maschera pieno facciale in silicone/elastomero termoplastico serie 6000
Offers lightweight comfort and ease of use. 3M™ 6000 Series Reusable Full Face Mask Respirators have the 3M Bayonet Connection System, enabling connection to a broad range of twin lightweight filters to protect against gases, vapours and particulates.
Marca:  3M™ 7100015052
Codice prodotto. 10238294
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Large lens for wide field of view and excellent visibility
  • Well-balanced design with silicone face seal for greater comfort and durability
  • Unique center adapter directs exhaled breath and moisture downward, reducing valve debris and facilitating quick and easy cleaning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 136:1998 (Class 1)
Dark Gray
Reusable Full Face Mask Respirator
Full
200 series filters and 600 series cartridges
Bayonet connection, double gasket, phonic membrane, four-point head strap
Polycarbonate
400 g
Bayonet
Silicone, Thermoplastic Elastomer
Large
For construction applications
4-point
Polycarbonate Visor
1 Ea.