Learn More
3M™ Gruppo bardatura per Respiratore riutilizzabile
I Respiratori riutilizzabili 3M™ sono progettati per essere riutilizzati molte volte ed è disponibile una gamma di pezzi di ricambio per aiutarti a mantenere i tuoi respiratori in buone condizioni di funzionamento.
85.00€ - 185.00€
Specifica
Colore Gray
Monouso Reusable
Tipo di filtro None
Materiale Polyester Film
Size Standard
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
17863256
Vedere i documenti
3M™
7100278097
6281
155.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17853256
Vedere i documenti
3M™
7100278843
7581
85.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17845766
Vedere i documenti Dettagli della promozione
3M™
7100278098
6897
185.00€
pezzi 5
Spedizione stimata: 10-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sono disponibili gruppi di bardatura di ricambio per i Respiratori riutilizzabili 3M, nel caso l'originale venga perso o danneggiato, che possono essere montati da utenti formati o da un centro di assistenza.
Specifica
Specifica
Gray
None
Standard
Reusable
Polyester Film