missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUBIS Pinzette ad azione inversa

Codice prodotto. 11753426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Stile punta:
Punta piatta/arrotondata
Punta sottile appuntita
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11753426

Marca: RUBIS 321R

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pinzette ad azione inversa - SS antimagnetiche/antiacide

  • Pinzette ad azione inversa
  • Pinzette ad alta precisione
  • 100% Made in Svizzera
  • Premi per aprire
  • Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
  • Allineamento perfetto
  • Molto affidabile
  • Progettato per applicazioni a uso prolungato

Specifica

Stile punta Punta piatta/arrotondata
Lunghezza (sistema imperiale) 4.72 in.
Materiale Acciaio inossidabile antiacido/antimagnetico
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Pinzette ad azione inversa
Quantità (N. per custodia) 1 ciascuno
Tipo Pinzette autobloccanti
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato