Learn More
Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid
Codice prodotto. 11771253 Sfoglia Tutto MBP Molecular BioProducts Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Blue, Green, Red, Yellow
Fluorescent Green
Fluorescent Green, Fluorescent Orange, Fluorescent Pink, Purple
Fluorescent Orange
Giallo
Green
Pink
Purple
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 11771253
Marca: Thermo Scientific™ 863011
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Store samples securely and rapidly identify them with this reversible microtube rack with lid, which features a low-profile design with an alphanumeric grid.
Store samples securely and rapidly identify them with Thermo Scientific™ Reversible Microtube Racks with Lid. These racks feature a stable, low-profile design with an alphanumeric grid.
  • Hold 0.2mL tubes on one side, 0.5mL tubes on the other
  • Lid protects samples and allows stacking
  • 100% Recycled plastic
  • Several colors available
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Reversible Microtube Rack
Descrizione Reversible Microtube Rack
Colore Blue
Capacità Tubes (0.2 mL), Tubes (0.5 mL)
Materiale Recycled Plastic
Sovrapponibile
N. per custodia 12 Racks