Learn More
IKA™ Agitatore magnetico RH Basic 2
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10417792 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Acciaio inox
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10417792
Marca: IKA™ 0003339000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stirring Range: 100 to 2000 rpm, Shape: Round, Size: 5 in. dia.
  • Economic magnetic stirrer with stainless steel heating plate
  • Fixed safety circuit 400°C
  • Soft-start stirring motor
  • Stirs quantities of up to 10 liters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale piastra superiore Acciaio inox
Tensione Da 220 a 240/115/100 V
Tipo di unità di controllo 0 to 6 scale (speed)
Modello RH base 2
Size 125 mm
Altezza (sistema metrico) H 105 mm
Temperatura (sistema metrico) RT a 320 °C
Temperatura ambiente Da 5 a 40°C
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 168 mm
Wattage 415 w
Peso (sistema imperiale) 5.3 lb.
Peso (sistema metrico) 2.4 kg
Tipo Agitatore magnetico
Forma Round
N. di posizioni 1
Dimensioni contenitore max 10 L
Stirring Range da 100 a 2000 rpm