Learn More
IKA™ RH Digital Magnetic Stirrer
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità:
15 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Highly accurate temperature control is possible with sensor placed directly in the medium
- A high heat output of 600 watts and stainless steel compound hot plate ensures rapid heating
- Adjustable safety temperature from 100° to 360°C
- Digital display of temperature and speed
- Soft-start of stirring motor
- Strong magnetic field and wide speed range for volumes up to 15 liters
- Error code display
- Easy operation with touch keypad
Specifica
Specifica
| Speed | 100 to 2000 rpm |
| Posizioni di agitazione | 1 |
| Materiale piastra superiore | Stainless Steel |
| Capacità | 15 L |
| Display | Digital LED |
| Tensione | 100/115/230 V |
| Wattage | 600 w |
| Altezza (sistema metrico) | 100 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Vedi altri risultati |