Learn More
IKA™ Pinza a nastro RH3
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema metrico) impugnatura:
Da 40 a 300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For stand diameter: 8 to 16mm
- For vessel diameter: 40 to 300mm
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Clip a strappo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per recipienti |
| Dimensioni (sistema metrico) impugnatura | Da 40 a 300 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 16 mm |