Learn More
Thermo Scientific™ RheBuild™ Kits
Codice prodotto. 10416684 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rheodyne Injectors 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injectors 7010/7000
Rheodyne Injectors 7125/7126
Rheodyne Injectors 7725/7725i/7726
Rheodyne Injectors 8125/8126
Rheodyne Injectors 9125/9126
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10416684
Marca: Thermo Scientific™ 7125999
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Everything you need to maintain your Thermo Scientific™ Rheodyne™ valves and injectors in your HPLC system.
Use Thermo Scientific™ RheBuild Kits to maintain your Thermo Scientific™ Rheodyne™ valves and injectors for high-performance liquid chromatography (HPLC). A single kit includes everything you need.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Maintenance Kit
Descrizione For Rheodyne models 7125/7126
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne Injectors 7125/7126