Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings
Codice prodotto. 11567701 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Extra Long High Pressure Fittings Set
High Pressure 1/16 in. Ferrule
Long High Pressure Fittings Set
Short High Pressure Fittings Set
Quantità:
10/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
5 PCS
pezzi 10
pezzi 5
Codice prodotto. 11567701
Marca: Thermo Scientific™ 6000162
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ensure reliable high-pressure connections with Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings.
Ensure reliable high-pressure connections by using Thermo Scientific™ RheFlex™ High-Pressure Fittings. These fittings are precision machined from 316 stainless steel to be burr- and contaminant-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Extra Long High Pressure Fittings Set
Descrizione 10-32, 1/16 in. Extra Long Fittings Set
Da utilizzare con (apparecchiatura) LC Columns
Materiale Stainless Steel
Quantità 5/Pk.