Learn More
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings
Codice prodotto. 11959214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Fitting Set, Short
Fitting Set, Standard Length
Fitting Set, X-Long
Replacement Ferrule
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11959214
Marca: Thermo Scientific™ 6000066
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings provide inert, metal-free connections.
Thermo Scientific™ RheFlex™ Two-Piece PEEK Fittings provide inert, metal-free connections.
  • Slotted back-side of the ferrule is squeezed down onto the tube by the mating conical surface of the nut
  • May be used on 1/16 in. metal or plastic tubing reliably up to 5000 psi
  • Reusable ferrule and nut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Fitting Set, X-Long
Descrizione 1/16 in. Extra-long fitting set; ea
Da utilizzare con (apparecchiatura) PEEK Tubing
Materiale PEEK