Learn More
Rhenium pentacarbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-190742
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
14099-01-5
C5ClO5Re
361.71
MFCD00013296
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
6096982
carbon monoxide;chlororhenium
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
14099-01-5
C5ClO5Re
361.71
MFCD00013296
JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
6096982
carbon monoxide;chlororhenium
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Rhenium pentacarbonyl chloride
Nota nome 98%
Colore White
Analisi elementare 97.5% min.
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 361.71
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Rhenium pentacarbonyl chloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.