Learn More
Rhenium powder, -325 mesh, 99.99% (metals basis)
Codice prodotto. 11301418
Click to view available options
Quantità:
0.2 g
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
0.20g
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11301418
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010313.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-15-5 | Re | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-15-5
Formula molecolare Re
Molecular Weight (g/mol) 186.21
Numero MDL MFCD00011195
InChI Key WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23947
ChEBI CHEBI:49882
IUPAC Name rhenium
SMILES [Re]
Specifica
Materiale o nome chimico Rhenium
Aspetto Powder
Quantità 10 g
Dimensioni maglia -325 Mesh
Intervallo percentuale saggio 99.99% (Metals basis)
Forma Powder
Sinonimo rhenium, elementar, renio, unii-7yhu292iny, 7yhu292iny, foil, ion re7, rhenium, ion re7, atom, hydride, pellets