Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Replacement Rotor Seals for Injectors
Codice prodotto. 10179464 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Rheodyne Injector 7030
Rheodyne Injector 8125
Rheodyne Injector 9010
Rheodyne Injector 9125
Rheodyne Injectors 3725/3725i/3725-038/3725i-038
Rheodyne Injectors 7000/7010/7040
Rheodyne Injectors 7000/7010/7040/7067
Rheodyne Injectors 7060/7066
Rheodyne Injectors 7060/7066/9060
Rheodyne Injectors 7125/7126
Rheodyne Injectors 8125/8126
Materiale:
ETFE
PEEK
Vespel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10179464
Marca: Thermo Scientific™ 9010051
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Maintain performance of your Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Injectors for HPLC with these replacement rotor seals.
Use Thermo Scientific™ Rheodyne™ Replacement Rotor Seals for Injectors to maintain the performance of your Rheodyne Sample Injectors for high-performance liquid chromatography (HPLC). These seals are suitable for popular Rheodyne injector models and are available in Vespel, PEEK or ETFE.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Replacement Rotor Seals
Materiale ETFE
Descrizione 9010-051
Da utilizzare con (apparecchiatura) Rheodyne Injector 9010