Learn More
Thermo Scientific™ Rheodyne™ Sample Loops
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
55.34€ - 407.03€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10465173
|
Thermo Scientific™
7029 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 5 mL | 1.0 mm |
283.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10555615
|
Thermo Scientific™
9055-022 |
Rheodyne Injector Models 9725/9725i | 20 μL | 0.25 mm |
78.72€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10774057
|
Thermo Scientific™
9055-026 |
Rheodyne Injector Models 9010/9725 | 500 μL | 0.76 mm |
105.76€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10321255
|
Thermo Scientific™
9055-027 |
Rheodyne Injector Models 9010/9725 | 1 mL | 0.76 mm |
157.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10600636
|
Thermo Scientific™
9055-029 |
Rheodyne Injector Models 9010/9725 | 5 mL | 0.76 mm |
407.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10344473
|
Thermo Scientific™
7755-015 |
Rheodyne Injector Models 9725/9725i | 2 μL | 0.8 mm, 0.5 mm, and 0.2 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10794794
|
Thermo Scientific™
7755-020 |
Rheodyne Injector Models 7725/7725i | 5 μL | 0.18 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10766714
|
Thermo Scientific™
7755-021 |
Rheodyne Injector Models 7725/7725i | 10 μL | 0.30 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10466113
|
Thermo Scientific™
7755-022 |
Rheodyne Injector Models 7725/7725i | 20 μL | 0.30 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10620184
|
Thermo Scientific™
7755-023 |
Rheodyne Injector Models 7725/7725i | 50 μL | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10408104
|
Thermo Scientific™
8020 |
Rheodyne Injector Model 8125 | 5 μL | 0.20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10678715
|
Thermo Scientific™
8021 |
Rheodyne Injector Model 8125 | 10 μL | 0.20 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10621334
|
Thermo Scientific™
7021 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 10 μL | 0.30 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10575625
|
Thermo Scientific™
8022 |
Rheodyne Injector Model 8125 | 20 μL | 0.25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10147854
|
Thermo Scientific™
8023 |
Rheodyne Injector Model 8125 | 50 μL | 0.30 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10269364
|
Thermo Scientific™
9055-020 |
Rheodyne Injector Models 9725/9725i | 5 μL | 0.18 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10219324
|
Thermo Scientific™
9055-021 |
Rheodyne Injector Models 9725/9725i | 10 μL | 0.25 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10100563
|
Thermo Scientific™
7024 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 100 μL | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10311255
|
Thermo Scientific™
9055-023 |
Rheodyne Injector Models 9725/9725i | 50 μL | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10229414
|
Thermo Scientific™
9055-024 |
Rheodyne Injector Models 9010/9725 | 100 μL | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10651396
|
Thermo Scientific™
9055-025 |
Rheodyne Injector Models 9010/9725 | 200 μL | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10776524
|
Thermo Scientific™
7025 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 200 μL | 0.76 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10682864
|
Thermo Scientific™
7026 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 500 μL | 0.76 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10455163
|
Thermo Scientific™
7020 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 5 μL | 0.18 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
10582075
|
Thermo Scientific™
7023 |
Rheodyne Injector Models 7010/7125 | 50 μL | 0.51 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Rheodyne Sample Loops are for Rheodyne sample injectors in stainless steel or biocompatible PEEK.
Specifica
Ansa di campionamento |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.