Learn More
MedChemExpress Rhodamine 123
MedChemExpress Rhodamine 123 (RH-123; R-22420) is a fluorescent dye (λex=503 nm, λem=527 nm).
Marca: MedChemExpress HY-D0816
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) | |
Room temperature | |
HBV | |
380.82 g/mol | |
RH-123 ∣ R-22420 |
10 mg | |
DMSO : 100 mg/mL (262.59 mM; Need ultrasonic) | |
Dye Reagents | |
62669-70-9 |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.